Läs mer
Momelotinib Benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Momelotinib Benzoic Acid |
| CAS | 945749-71-3 |
| Molekylformel | C21H20N4O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzoic acid, 4-[2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N4O3/c26-20(27)16-3-1-15(2-4-16)19-9-10-22-21(24-19)23-17-5-7-18(8-6-17)25-11-13-28-14-12-25/h1-10H,11-14H2,(H,26,27)(H,22,23,24) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.42 |
| Formel vikt | 376.15 |