Läs mer
Momelotinib sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16464318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464318 10 mg
16457037 5 mg
16425236 100 mg
16420647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10962
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Momelotinib sulfate (CYT387 sulfate salt) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50 of 11 nM/18 nM, 10-fold selectivity versus JAK3 (IC50=155 nM).
Momelotinib sulfate (CYT387 sulfate salt) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50 of 11 nM/18 nM, 10-fold selectivity versus JAK3 (IC50=155 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Momelotinib sulfate
CAS 1056636-06-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26N6O10S2
Kvantitet 10 mg
Synonym CYT387 sulfate salt
Löslighetsinformation DMSO : 220 mg/mL (360.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (163.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC#N)C(C=C1)=CC=C1C2=NC(NC(C=C3)=CC=C3N4CCOCC4)=NC=C2.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 610.62
Formel vikt 610.62
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease