Läs mer
Monastrol, MedChemExpress
Beskrivning
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monastrol |
| CAS | 329689-23-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16N2O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (±)-Monastrol |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.35 |
| Visa mer |