Läs mer
Monastrol, MedChemExpress
Produktkod. 16469796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16469796 50 mg -
16465977 5 mg 5mg
16410729 1 mg -
16403258 10 mg 10mg
16402696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16469796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101071A
MedChemExpress Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monastrol
CAS 329689-23-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16N2O3S
Kvantitet 50 mg
Synonym (±)-Monastrol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM)
LEDER O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC
Molekylvikt (g/mol) 292.35
Formel vikt 292.35
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death