Läs mer
Monastrol, TRC
Produktkod. 30483550
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30483550 2.5 mg 2.5mg
30472836 10 mg -
30475468 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5057502.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329689-23-8
Molekylformel C14 H16 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 292.35
IUPAC-namn etyl 4-(3-hydroxyfenyl)-6-metyl-2-sulfanyliden-3,4-dihydro-1H-pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monastrol
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
Formel vikt 292.0882