Läs mer
Monel™ 400 gasväv, 40 mesh vävd från 0,25 mm (0,01 tum) dia. tråd, Thermo Scientific™
Produktkod. 15406795
Change view
Kvantitet:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406795 150 x 150 mm Varje
15416795 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045163.GT
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Monel™ 400 gauze
Namnnotering 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Kvantitet 150 x 150 mm
Maskstorlek 40 Mesh
Form Gauze