Läs mer
Monensin sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Monensin sodium salt is an antibiotic secreted by the bacteria Streptomyces cinnamonensis. Monensin sodium salt is an ionophore that mediates Na+/H+ exchange. Monensin sodium salt causes a marked enlargement of the multivesicular bodies (MVBs) and regulates exosome secretion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monensin sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22373-78-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H61NaO11 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Monensin A sodium salt |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 20 mg/mL (28.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.4 mg/mL (7.79 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |