Läs mer
Monepantel, MedChemExpress
Description
Monepantel is organic anthelmintic, and acts as a positive allosteric modulator of a nematode-specific clade of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) subunits.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Monepantel |
| CAS | 887148-69-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H13F6N3O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AAD1566 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.24 mM) |
| LEDER | O=C(N[C@@](C)(C#N)COC1=CC(C#N)=CC=C1C(F)(F)F)C2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.39 |
| Show More |