Läs mer
Monepantel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monepantel |
| CAS | 887148-69-8 |
| Molekylformel | C20 H13 F6 N3 O2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzamide, N-[(1S)-1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[(1S)-1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, Monepantel, Zolvix |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)/t18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@](COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N |
| IUPAC-namn | N-[(1S)-1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluormetyl)fenoxi]-1-metyletyl]-4-(trifluormetylsulfanyl)bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.39 |
| Formel vikt | 473.0633 |