Läs mer
Monic Acid A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monic Acid A |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O7/c1-8(5-14(19)20)4-12-16(22)15(21)11(7-23-12)6-13-17(24-13)9(2)10(3)18/h5,9-13,15-18,21-22H,4,6-7H2,1-3H3,(H,19,20)/b8-5+/t9-,10-,11-,12-,13-,15+,16-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 344.1835 |