Läs mer
MedChemExpress Moniliformin sodium salt
Produktkod. 16470939
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16470939 1 mg
1 options
Produktkod. 16470939 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101905
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Moniliformin sodium salt is a potent mycotoxin isolate from Fusarium moniliforme.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 120.04 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 71376-34-6
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.35%
Löslighet H2O : 100 mg/mL (833.06 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (374.88 mM)
Mål Fungal∣Antibiotic