Läs mer
Invitrogen™ Apa IL-2 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7092138
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 15532087
Brand: Invitrogen™ BMS6432FIVE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to monkey IL-2
ELISA
The Monkey Interleukin 2 (Mk IL-2) ELISA kvantifierar Mk IL-2 i apserum eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant apa IL-2. Metodens princip The Monkey IL-2 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet bunden mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q29615, Q865Y1
Analysintervall 18,8 till 1 200 U/ml
Analyskänslighet 9,1 U/ml
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fostervatten, Plasma, Serum, Supernatant, Urin, Helblod
Målarter Apa, Cynomolgus Monkey
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; Il2; Il-2; ILN; Interleukin; interleukin 2; interleukin 2 precursor; interleukin 2 variant IL2delta2; Interleukin2; Interleukin-2; interleukin-2 precursor; interleukin-2 precursor protein; interleukin-2; interleukin 2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; patial sequence of Interleukin-2; POIL2; porcine Interleukin 2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGFaldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; Il2; Il-2; ILN; Interleukin; interleukin 2; interleukin 2 precursor; interleukin 2 variant IL2delta2; Interleukin2; Interleukin-2; interleukin-2 precursor; interleukin-2 precursor protein; interleukin-2; interleukin 2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; patial sequence of Interleukin-2; POIL2; porcine Interleukin 2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF; IL-2
Gen-ID (Entrez) 100126754, 102129830
Gensymbol IL2
Interassay CV 5%
Intraassay CV 7%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Proteinaliaser IL-2, T-cell growth factor, TCGF
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Fostervatten 50μ L, Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L, helblod 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Aldesleukin, T-cellstillväxtfaktor, TCGF
Mål IL-2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 30 minuter