Specifikationer
| Fysisk form | Frozen |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Renhet | Research Grade |
| Värd art | Monkey |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. |
| Formatera | Vial |
| Frakt skick | Dry Ice |