Läs mer
Monkeypox Virus A29 Antibody (0036), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18613975 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18613975 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18613975 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP318814APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus A29 Monoclonal specifically detects Monkeypox Virus A29 in Virus samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Monkeypox Virus A29
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 0036
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A29 Protein expressed from HEK293 cells.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus