Läs mer
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), DyLight 680 , Novus Biologicals™
Produktkod. 18542968 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18542968 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18542968 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP318811FR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Monkeypox Virus A35
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 0017
Konjugera DyLight 680
Formulering 50mM Sodium Borate
Värd art Mouse
Immunogen This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1