Läs mer
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18812AF750
5176.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Monkeypox Virus A35 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 0026 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur