Läs mer
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), DyLight 550 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18812R
5176.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18529608
  • 6040.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Monkeypox Virus A35
Monoclonal
DyLight 550
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
0026
50mM Sodium Borate
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells.
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1