missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Monkeypox Virus A5L Antibody (0075), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18815MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Monkeypox Virus A5L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A5L in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Monkeypox Virus A5L | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A5L Protein expressed from HEK293 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 0075 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Share a Content Correction