Läs mer
Monkeypox Virus I1L Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Produktkod. 30281360 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30281360 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30281360 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343764JF525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Monkeypox Virus I1L
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 525
Utspädning Western Blot
Formulering 50 mM Sodium Borate
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG