missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ MONNA, >98%
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30000967
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30000967 10 mg
30000944 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30000967 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5770/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent TMEM16A (Anoctamin-1) blocker

MONNA is a potent TMEM16A (Anoctamin-1) blocker (IC50 = 80 nM). Exhibits >100-fold selectivity for TMEM16A over bestrophin-1, CLC2 and CFTR. Induces vasorelaxation of rodent resistance arteries in presence or absence of chloride ions. Carbachol (Cat. No. 2810) induced contraction of bronchial myocytes is reduced by MONNA and intracellular calcium release is increased.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1572936-83-4
Molekylformel C18H14N2O5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(4-Methoxy-2-naphthalenyl)amino]-5-nitro-benzoic acid
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Formel vikt 338.31
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 338.319
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.