missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate-d4 |
| CAS | 1794811-42-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H16D4O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid 1-[2-(Carboxymethyl)hexyl] Ester, MCMHP-d4, 1,2-(Benzene-d4)dicarboxylic Acid Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/i4D,5D,7D,8D |
| LEDER | O=C(OCC(CC(O)=O)CCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(((2-(carboxymethyl)hexyl)oxy)carbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.35 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?