Läs mer
Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono[2-(carboxymethyl)hexyl] Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-3-6-11(9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-5-4-7-12(13)15(19)20/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vikt | 308.126 |
| Procent renhet | >95% |