Läs mer
Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Terephthalate (MECPTP), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-2-ethyl-5-carboxypentyl Terephthalate (MECPTP) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(4-3-5-14(17)18)10-22-16(21)13-8-6-12(7-9-13)15(19)20/h6-9,11H,2-5,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vikt | 308.126 |