missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mono(2-ethyl-5-hexenyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(2-ethyl-5-hexenyl) Phthalate |
| CAS | 854538-92-4 |
| Molekylformel | C16 H20 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Mono(2-ethyl-5-hexenyl) Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-[2-(3-Buten-1-yl)-3-methylpropyl] Ester 1,2-Benzenedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h3,6-7,9-10,12H,1,4-5,8,11H2,2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CCC(CCC=C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethylhex-5-enoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.328 |
| Formel vikt | 276.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?