Läs mer
Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers) (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 294.1467 |