Läs mer
Mono-2-ethylhexyl adipate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-2-ethylhexyl adipate |
| CAS | 4337-65-9 |
| Molekylformel | C14H26O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Mono(2-Ethylhexyl)Adipate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-14(17)10-7-6-9-13(15)16/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | O=C(O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |