Läs mer
Mono-2-etylhexylftalat glukuronid, TRC
Produktkod. 30133264
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133264 10 mg
30009996 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM54250010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59348-65-1
Molekylformel C22H30O10
Molekylvikt (g/mol) 454.47
Synonym 1-(2-Ethylhexyl 1,2-Benzenedicarboxylate) beta-D-Glucopyranuronic Acid
IUPAC-namn (2S,3S,5R,6S)-6-[2-(2-etylhexoxykarbonyl)benzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mono-2-ethylhexyl Phthalate Glucuronide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O10/c1-3-5-8-12(4-2)11-30-20(28)13-9-6-7-10-14(13)21(29)32-22-17(25)15(23)16(24)18(31-22)19(26)27/h6-7,9-10,12,15-18,22-25H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,26,27)/t12?,15?,16-,17+,18-,22-/m0/s1
Formel vikt 454.1839