Läs mer
Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate (MEHHTP), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(5-4-11(2)17)10-21-16(20)14-8-6-13(7-9-14)15(18)19/h6-9,11-12,17H,3-5,10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 294.1467 |
| Procent renhet | >95% |