missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mono(2-Heptyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(2-Heptyl) Phthalate |
| CAS | 129171-03-5 |
| Molekylformel | C15H20O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(1-Methylhexyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O4/c1-3-4-5-8-11(2)19-15(18)13-10-7-6-9-12(13)14(16)17/h6-7,9-11H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-heptan-2-yloxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.32 |
| Formel vikt | 264.1362 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?