Läs mer
Mono-2-hydroxybutyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-2-hydroxybutyl Phthalate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-2-8(13)7-17-12(16)10-6-4-3-5-9(10)11(14)15/h3-6,8,13H,2,7H2,1H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 238.0841 |