Läs mer
Mono(2-hydroxyisobutyl)phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(2-hydroxyisobutyl)phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O5/c1-12(2,16)7-17-11(15)9-6-4-3-5-8(9)10(13)14/h3-6,16H,7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 238.0841 |
| Procent renhet | >95% |