Läs mer
Mono[2-(perfluorooctyl)etyl] Glukuronid, TRC
Produktkod. 30010770
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010770 100 mg
30011715 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM566810100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864551-34-8
Molekylformel C16H13F17O7
Molekylvikt (g/mol) 640.24
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 8:2 FTOH Glucuronide;
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodecoxy)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13F17O7/c17-9(18,1-2-39-8-5(36)3(34)4(35)6(40-8)7(37)38)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h3-6,8,34-36H,1-2H2,(H,37,38)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Formel vikt 640.039