Läs mer
Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F17O4P/c11-3(12,1-2-31-32(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30) |
| Formel vikt | 543.9732 |
| Procent renhet | >95% |