Läs mer
Mono(3-carboxypropyl) Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(3-carboxypropyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1346600-69-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12D4H8O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-carboxypropyl) Ester-d4, MCPP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D,2D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(3-carboxypropoxycarbonyl)-3,4,5,6-tetradeuterio-benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.24 |
| Visa mer |