missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mono(3-carboxypropyl) Phthalate, TRC

Produktkod. 30009427
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009427 100 mg
30007344 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM525635100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66851-46-5
Molekylformel C12 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 252.22
Synonym Phthalic acid 3-carboxypropyl ester
IUPAC-namn 2-(3-carboxypropoxycarbonyl)benzoic acid
LEDER OC(=O)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mono-3-carboxypropyl phthalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12O6/c13-10(14)6-3-7-18-12(17)9-5-2-1-4-8(9)11(15)16/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 252.0634
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.