Läs mer
Mono(3-hydroxybutyl)phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(3-hydroxybutyl)phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-9(14)5-4-8-12(15)10-6-2-3-7-11(10)13(16)17/h2-3,6-7,9,14H,4-5,8H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 236.1049 |
| Procent renhet | >95% |