missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mono(3-methylpentyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(3-methylpentyl) Phthalate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-10(2)8-9-18-14(17)12-7-5-4-6-11(12)13(15)16/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 250.1205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?