Läs mer
Mono(4-carboxybutyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(4-carboxybutyl) Phthalate |
| CAS | 92569-48-7 |
| Molekylformel | C13 H13 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(4-Carboxybutyl) Ester, MCBP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(4-carboxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-19-13(18)10-6-2-1-5-9(10)12(16)17/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,16,17)/p-1 |
| LEDER | OC(=O)CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(4-carboxybutoxycarbonyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.239 |
| Formel vikt | 265.072 |