Läs mer
Mono-(4-methyl-7-oxooctyl)phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-(4-methyl-7-oxooctyl)phthalate-d4 |
| CAS | 1332966-00-3 |
| Molekylformel | C17 D4 H18 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(4-Methyl-7-oxooctyl) Ester, (7-oxo-MMOP)-d4, 7-oxo-MiNP-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20)/i3D,4D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC(C)CCC(=O)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(4-methyl-7-oxo-octoxy)carbonyl-benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.38 |
| Formel vikt | 310.1718 |