missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mono-5-carboxy-2-ethylpentyl Adipate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-5-carboxy-2-ethylpentyl Adipate |
| CAS | 2374216-86-9 |
| Molekylformel | C14H24O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(5-Carboxy-2-ethylpentyl) hexanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O6/c1-2-11(6-5-8-13(17)18)10-20-14(19)9-4-3-7-12(15)16/h11H,2-10H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | O=C(CCCCC(OCC(CCCC(O)=O)CC)=O)O |
| IUPAC-namn | 5-(((5-Carboxypentanoyl)oxy)methyl)heptanoic Acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.34 |
| Formel vikt | 288.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?