Läs mer
Mono-(7-carboxy-2,7-dimethylheptyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-(7-carboxy-2,7-dimethylheptyl) Phthalate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O6/c1-12(7-3-4-8-13(2)16(19)20)11-24-18(23)15-10-6-5-9-14(15)17(21)22/h5-6,9-10,12-13H,3-4,7-8,11H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| Formel vikt | 336.1573 |