missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate-d4 |
| CAS | 1332966-02-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H18D4O6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i2D,3D,8D,9D |
| LEDER | O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-(((7-carboxy-4-methylheptyl)oxy)carbonyl)benzoic-3,4,5,6-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.38 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?