Läs mer
Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 322.1416 |
| Procent renhet | >95% |