missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate, TRC

Produktkod. 30005741
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005741 5 mg
30003580 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5256055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 936022-02-5
Molekylformel C17H22O6
Molekylvikt (g/mol) 322.35
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mono-(7-carboxy-4-methylheptyl) Phthalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h2-3,8-9,12H,4-7,10-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vikt 322.1416
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.