missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mono-7-carboxyheptyl Phthalate, TRC

Produktkod. 30009138
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009138 25 mg
30005655 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM52558025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 856869-57-3
Molekylformel C16H20O6
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Synonym Mono-7-carboxyheptyl phthalate, 2-{[(7-carboxyheptyl)oxy]carbonyl}benzoic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, mono-7-carboxyheptyl ester
IUPAC-namn 2-(7-carboxyheptoxycarbonyl)benzoic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mono(7-carboxyheptyl) phthalate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O6/c17-14(18)10-4-2-1-3-7-11-22-16(21)13-9-6-5-8-12(13)15(19)20/h5-6,8-9H,1-4,7,10-11H2,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vikt 308.126
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.