Läs mer
Monobensylmalonat, 95 %
Produktkod. 11995021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995021 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 11995021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439800100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 40204-26-0 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mono-benzyl malonate
CAS 40204-26-0
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45 °C till 48 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H10O4
MDL-nummer MFCD00138132
Kvantitet 10 g
Synonym mono-benzyl malonate, monobenzyl malonate, 3-benzyloxy-3-oxopropanoic acid, benzyl hemimalonate, benzyl hydrogen malonate, monobenzylmalonate, 2-benzyloxy carbonyl acetic acid, malonic acid monobenzyl ester, 3-benzyl-oxy-3-oxopropanoic acid, propanedioic acid, 1-phenylmethyl ester
InChI-nyckel CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 3-oxo-3-fenylmetoxypropansyra
Molekylvikt (g/mol) 194.19
PubChem CID 181659
ChEBI CHEBI:84093
Formel vikt 194.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • mono-Benzyl malonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Endast användning för forskning i RUO –