Läs mer
mono-Benzyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monobenzyl Phthalate-d4 |
| CAS | 478954-83-5 |
| Molekylformel | C15 2H4 H8 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9 H,10H2,(H,16,17)/i4D,5 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-phenylmethoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.28 |
| Formel vikt | 260.0987 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |