Läs mer
Mono-carboxy-isooctyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-carboxy-isooctyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-12(8-4-2-3-5-11-15(18)19)23-17(22)14-10-7-6-9-13(14)16(20)21/h6-7,9-10,12H,2-5,8,11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 322.1416 |
| Procent renhet | >95% |