Läs mer
Mono-Ethyl Malonate-1,2,3-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono-Ethyl Malonate-1,2,3-13C3 |
| CAS | 1189981-54-1 |
| Molekylformel | 13C3 C2 H8 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Mono-Ethyl Malonate-1,2,3 13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1 |
| LEDER | CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC-namn | 3-ethoxy-3-oxo(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.09 |
| Formel vikt | 135.0523 |