Läs mer
mono-Methyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monomethyl Phthalate-d4 |
| CAS | 1276197-40-0 |
| Molekylformel | C9 D4 H4 O4 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Phthalic Acid, Mono-methyl Ester D4 (Phenyl D4), Phthalic-3,4,5,6 D4 Acid Monomethyl Ester, 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5 H,1H3,(H,10,11)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-methoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.182 |
| Formel vikt | 184.067 g/mol |
| Visa mer |